Stampa…

2-Nitrobenzyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene

N0182-25G N0182-5G
TCIAN0182-25GEA 102 EUR
TCIAN0182-25G TCIAN0182-5G
2-Nitrobenzyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Nitrobenzyl chloride
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di ebollizione: 133°C
Punto di fusione: 49…51 °C
Densità: 1,5557 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007185
CAS Number: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f70b98add4808e786715783cce9e32742e87d58&vid=ad07d2360068ed9016303a3dd85db567cbc33825&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR