4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Peso molecolare: 225.55 g/mol Punto di ebollizione: 222°C Punto di fusione: -3 Flash Pt: 101°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007084 CAS Number: 121-17-5 EINECS: 204-451-6 UN: 2307 ADR: 6.1 II |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |