4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₄ClF₃ Punto di ebollizione: 140°C Punto di fusione: –36 °C Densità: 1,346 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 43°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000627 CAS Number: 98-56-6 EINECS: 202-681-1 UN: 2234 ADR: 3,III Merck Index: 14,02126 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |