Stampa…
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
C1227-25G C1227-500G
TCIAC1227-25GEA 20 EUR
TCIAC1227-25G TCIAC1227-500G
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₆ClF
Punto di ebollizione: 153°C
Densità: 1,1972 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 50°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000572
CAS Number: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6180a8e1a82536ff7fa5e899dce998d537af191d&vid=305421020c19226e472d1cc3ac8bdbeb2bbfcfcf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %