Stampa…
4-Chloro-2-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1513-25G C1513-250G
TCIAC1513-25GEA 27 EUR
TCIAC1513-25G TCIAC1513-250G
4-Chloro-2-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₆ClF
Peso molecolare: 144.58 g/mol
Punto di ebollizione: 153
Densità: 1.184
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00000571
CAS Number: 452-75-5
EINECS: 207-210-3
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e019b1c911e75fa8485e12d0d84a209165f3df33&vid=5f31f79808258c411f9b1c42a27993942d764b44&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %