3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chlorobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₄ClF₃ Punto di ebollizione: 139°C Punto di fusione: –56 °C Densità: 1,331 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 36°C |
MDL Number:
MFCD00000594 CAS Number: 98-15-7 EINECS: 202-642-9 UN: 2234 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |