Stampa…
4-Fluorobenzyl chloride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
F0204-25G F0204-500G
TCIAF0204-25GEA 17 EUR
TCIAF0204-25G TCIAF0204-500G
4-Fluorobenzyl chloride ≥98.0% (by GC)
4-Fluorobenzyl chloride
Formula: C₇H₆ClF
Peso molecolare: 144,58 g/mol
Punto di ebollizione: 185°C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000913
CAS Number: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24c0f2e9018d863f94560d36e7d01bcdcd65e03&vid=61829482a0e81b43ca197777c3965bf7a81be84a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %