Stampa…
α-Chloro-3-fluorotoulene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
F0210-25G F0210-5G
TCIAF0210-25GEA 69 EUR
TCIAF0210-25G TCIAF0210-5G
α-Chloro-3-fluorotoulene ≥95.0% (by GC)
α-Chloro-3-fluorotoulene
Formula: C₇H₆ClF
Peso molecolare: 144,58 g/mol
Punto di ebollizione: 180°C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000904
CAS Number: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0a81c400b39f2962326a0ee1001cd8e39a0db&vid=7e794d642c99ea192ba29debd8af981a5cab9eac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %