Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C2526-25G C2526-5G
TCIAC2526-25GEA 159 EUR
TCIAC2526-25G TCIAC2526-5G
(4-Chlorophenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
(4-Chlorophenyl)acetone
Formula: C₉H₉ClO
Punto di ebollizione: 216°C
MDL Number: MFCD00045214
CAS Number: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5322505b29041d70d00b6f6ec14d4959cc60fea5&vid=09b1eeacf8b8ba96c41e59aebabb15df317e7000&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %