4-Clorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇Cl Punto di ebollizione: 162°C Punto di fusione: 6…8 °C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 53°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000631 CAS Number: 106-43-4 EINECS: 203-397-0 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 14,02171 |
|
Appearance | White or Colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |