Stampa…
α,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
D0421-25G D0421-500G
TCIAD0421-25GEA 35 EUR
TCIAD0421-25G TCIAD0421-500G
α,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,4-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Punto di ebollizione: 214 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000914
CAS Number: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c9e39d248d340d96f9f6c34e26ba236bb7b3a2&vid=ebe0f78b81169f82b40bd9b3534c54655368c7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency