3-Clorotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇Cl Punto di ebollizione: 162°C Punto di fusione: –48°C Densità: 1,0722 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 53°C |
MDL Number:
MFCD00000595 CAS Number: 108-41-8 EINECS: 203-580-5 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 13,02190 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |