Stampa…
α,α,α,2-Tetraclorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Chloro-2-(trichloromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrichloride
C0586-25G C0586-500G C0586-100G
TCIAC0586-25GEA 16 EUR
TCIAC0586-25G TCIAC0586-500G TCIAC0586-100G
α,α,α,2-Tetraclorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,α,α,2-Tetraclorotoluene
Formula: C₇H₄Cl₄
Peso molecolare: 229,92 g/mol
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 1,5187 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000788
CAS Number: 2136-89-2
EINECS: 218-377-7
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06680b9468725b74ab93b55621a3bea3b1296730&vid=6f89116be2a8f9a71ceba6afaea41b4b85614029&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %