Stampa…
α,2-Dichlorotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
D0420-25G D0420-500G
TCIAD0420-25GEA 16 EUR
TCIAD0420-25G TCIAD0420-500G
α,2-Dichlorotoluene ≥99.0% (by GC)
α,2-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Peso molecolare: 161,03 g/mol
Punto di ebollizione: 97°C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,2902 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 117°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000893
CAS Number: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN: 2235
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c22c5a0c238acc1be1fb97413a4def21b91d2b&vid=7f84f5cd9cf7a6e7ddd5e9474e747ed2451124c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %