Stampa…
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0400-25G T0400-500G
TCIAT0400-25GEA 16 EUR
TCIAT0400-25G TCIAT0400-500G
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2,4-Trichlorotoluene
Formula: C₇H₅Cl₃
Punto di ebollizione: 248°C
Punto di fusione: –2,7 °C
Densità: 1,406 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000895
CAS Number: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb1afe2be33d43d5a6488d9749c985c2097396ed&vid=2d0e268bc4f52b02955d674fe52123aa55c2b237&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %