Stampa…
2,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0419-25ML D0419-500ML
TCIAD0419-25MLEA 17 EUR
TCIAD0419-25ML TCIAD0419-500ML
2,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Punto di ebollizione: 198°C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,2498 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000583
CAS Number: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c673a678b4ac2058784e9c954a960ccca4e94d0&vid=6ff70c1a936d12396dad30060a318aa4fe3f0b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %