Stampa…
2,6-Dichlorotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
D0422-25G D0422-500G D0422-100G
TCIAD0422-25GEA 16 EUR
TCIAD0422-25G TCIAD0422-500G TCIAD0422-100G
2,6-Dichlorotoluene ≥99.0% (by GC)
2,6-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Punto di ebollizione: 198°C
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,2686 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000576
CAS Number: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e90a0be064a890eeb66be50279c08bd64efdf89&vid=c8acee5c22e57dbdd157af810b9df1ae9dee0768&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %