Stampa…
3,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-methylbenzene
D0426-25G D0426-500G
TCIAD0426-25GEA 17 EUR
TCIAD0426-25G TCIAD0426-500G
3,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Peso molecolare: 161,03 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Punto di fusione: –15,2 °C
Densità: 1,2564 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 118°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000556
CAS Number: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4cf23cac7384c4f587bbac9c6938343d7c5cb8&vid=56df018113d689934b6cc8c03bf4182ffc6bca1f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %