Stampa…

Benzotricloruro ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: α,α,α-Triclorotoluene

T0399-25G T0399-500G
TCIAT0399-25GEA 17 EUR
TCIAT0399-25G TCIAT0399-500G
Benzotricloruro ≥99.0% (by GC)
Benzotricloruro
Formula: C₇H₅Cl₃
Peso molecolare: 195,47 g/mol
Punto di ebollizione: 221°C
Punto di fusione: -5°C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 103°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000786
CAS Number: 98-07-7
EINECS: 202-634-5
UN: 2226
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72717df4962a52ca74a5a6ae6fde57952d3e5e87&vid=e8dea371febb4cd44e8d2976cce84a3b5c2c047b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR