3-Hydroxy-p-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 207…209 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002511 CAS Number: 586-30-1 EINECS: 209-571-2 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 209.0 to 212.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |