Stampa…
2-Hydroxy-m-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0408-25G C0408-500G C0408-100G
TCIAC0408-25GEA 24 EUR
TCIAC0408-25G TCIAC0408-500G TCIAC0408-100G
2-Hydroxy-m-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hydroxy-m-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002448
CAS Number: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 14,02581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c0b7497d9916d34b068de3c755c8715dd60d392&vid=4b765989dc5709263034098e24c32e229caf17d3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C