Stampa…
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0565-25G M0565-500G
TCIAM0565-25GEA 16 EUR
TCIAM0565-25G TCIAM0565-500G
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di ebollizione: 356 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 212…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007168
CAS Number: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17d75f5d6c0cf742b806a9116829ed8eb1a23cd&vid=12dc071ede2dbcbfcde21f4f803b83bb30e17e18&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 219.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency