Stampa…
6-Nitro-o-toluic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
M1002-10G M1002-25G
TCIAM1002-10GEA 43 EUR
TCIAM1002-10G TCIAM1002-25G
6-Nitro-o-toluic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Nitro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di ebollizione: 353 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 151…153 °C
MDL Number: MFCD00007267
CAS Number: 13506-76-8
EINECS: 236-833-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57c251c816d3900ca82f302cd32a95634579a9d1&vid=3d442566f83e9620ffcedd0c80e9a9af2238601e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C