3-Amino-o-toluic acid ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 181 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075026 CAS Number: 52130-17-3 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 186.0 to 189.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |