Stampa…
6-Methylanthranil acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
A0996-25G A0996-5G
TCIAA0996-25GEA 167 EUR
TCIAA0996-25G TCIAA0996-5G
6-Methylanthranil acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Methylanthranil acid
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007809
CAS Number: 4389-50-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c39e330ecf3884f98d886bf16c59678a1b0e073&vid=d87f9044eccd34a72376e6e046e3394c94dbb22c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %