5-Methylanthranil acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 317 °C (1013 hPa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007909 CAS Number: 2941-78-8 EINECS: 220-932-3 |
|
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |