Stampa…

4-Butylbenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

B0241-25G B0241-5G
TCIAB0241-25GEA 87 EUR
TCIAB0241-25G TCIAB0241-5G
4-Butylbenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Butylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…103 °C
Densità: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002571
CAS Number: 20651-71-2
EINECS: 243-940-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1133edbc36bf96dec1bbfaa3baa3600d5e0498d8&vid=b6f278e273a0831549c55347e4dab8b4c3cd10a0&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR