Stampa…
4-tert-Butylbenzoic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzoic acid
B0717-25G B0717-500G
TCIAB0717-25GEA 17 EUR
TCIAB0717-25G TCIAB0717-500G
4-tert-Butylbenzoic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
4-tert-Butylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 165…167 °C
Densità: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002563
CAS Number: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f933fb4551741b713fc3f96cf29a6064c7bd9f28&vid=7b55ec18f2e8ac2a4745e3cfb44a287045f1e71d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency