Stampa…
m-Toluic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
T0291-25G T0291-500G
TCIAT0291-25GEA 16 EUR
TCIAT0291-25G TCIAT0291-500G
m-Toluic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
m-Toluic acid
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 106°C
Punto di fusione: 108…111 °C
Densità: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002523
CAS Number: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ee0f20a8c6b50004404c139af5f921979179eb&vid=e5ad46b82f280496132349d1f0051f2c807e2def&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C