4-Methoxyphenylacetone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M0675-100ML
M0675-25ML
TCIAM0675-100MLEA
54
EUR
TCIAM0675-100ML
TCIAM0675-25ML
4-Methoxyphenylacetone ≥97.0% (by GC)
4-Methoxyphenylacetone
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 269°C Punto di fusione: –15 °C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 101°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008773 CAS Number: 122-84-9 EINECS: 204-578-7 |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |