Stampa…
Acetofenone ≥98.5% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Fenilmetilchetone
A0061-25G A0061-500G
TCIAA0061-25GEA 17 EUR
TCIAA0061-25G TCIAA0061-500G
Acetofenone ≥98.5% (by GC)
Acetofenone
Formula: C₈H₈O
Peso molecolare: 120.15 g/mol
Punto di ebollizione: 201.7
Punto di fusione: 20
Flash Pt: 80°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008724
CAS Number: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
Merck Index: 14,00073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae1cd68496c86406a95b5ffc18f35bd3c6ed153&vid=e2673dd23819859931f97bfc83cfe9fe0f5b38b3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %