Stampa…
Isovalerophenone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Isobutyl Phenyl ketone
I0296-25ML I0296-5ML
TCIAI0296-25MLEA 120 EUR
TCIAI0296-25ML TCIAI0296-5ML
Isovalerophenone ≥99.0% (by GC)
Isovalerophenone
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
Peso molecolare: 162.23 g/mol
Punto di ebollizione: 236°C
Punto di fusione: 2
Flash Pt: 99°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026486
CAS Number: 582-62-7
EINECS: 209-489-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&vid=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %