Stampa…
Benzylacetone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
B0405-25ML B0405-500ML
TCIAB0405-25MLEA 16 EUR
TCIAB0405-25ML TCIAB0405-500ML
Benzylacetone ≥95.0% (by GC)
Benzylacetone
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008790
CAS Number: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1774cb7bf9a7e21599972fd2ac31503b676bc240&vid=6e863df7825f34ce4e8e5955930266d158c39424&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %