Stampa…
1-Phenyl-2-butanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Phenylbutan-2-one, Benzyl ethyl ketone
P0971-25ML P0971-5ML
TCIAP0971-25MLEA 388 EUR
TCIAP0971-25ML TCIAP0971-5ML
1-Phenyl-2-butanone ≥95.0% (by GC)
1-Phenyl-2-butanone
Formula: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 226°C
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009315
CAS Number: 1007-32-5
EINECS: 213-752-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %