Stampa…
Propiophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Phenyl ethyl ketone, Ethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-1-propanone
P0519-25G P0519-500G
TCIAP0519-25GEA 32 EUR
TCIAP0519-25G TCIAP0519-500G
Propiophenone ≥98.0% (by GC)
Propiophenone
Formula: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Peso molecolare: 134.18 g/mol
Punto di ebollizione: 216°C
Punto di fusione: 18
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009309
CAS Number: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Merck Index: 14,07830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e34c7b8eaf3ea974e70e8eace2c8b9aec54ad16&vid=6b115d9126ef33a29e0f649597246f00db797dad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %