Stampa…
Valerophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
V0009-25ML V0009-500ML
TCIAV0009-25MLEA 32 EUR
TCIAV0009-25ML TCIAV0009-500ML
Valerophenone ≥98.0% (by GC)
Valerophenone
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 0,98777 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009480
CAS Number: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=4a10533db40cea0c2df2231d70b72e6087fa228b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9740 to 0.9760