Stampa…

Butyrophenone ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI

Synonyms: 1-Phenylbutan-1-one, Phenyl propyl ketone, 1-Phenyl-1-butanone

B0769-25ML B0769-500ML B0769-100ML
TCIAB0769-25MLEA 19 EUR
TCIAB0769-25ML TCIAB0769-500ML TCIAB0769-100ML
Butyrophenone ≥99.0% (by GC)
Butyrophenone
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Peso molecolare: 148.2 g/mol
Punto di ebollizione: 220
Flash Pt: 88°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009397
CAS Number: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480a64492a3195f352d5b0f17d550c62fc4db434&vid=2909b9c529d4e49a9bfc9def1a1dacb2cb6000d7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR