Stampa…
4-Butylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B1014-25ML B1014-5ML
TCIAB1014-25MLEA 318 EUR
TCIAB1014-25ML TCIAB1014-5ML
4-Butylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
4-Butylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 165°C
Punto di fusione: 43 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 128°C
MDL Number: MFCD00040751
CAS Number: 1200-14-2
EINECS: 214-851-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4750879e266b7f5336bdd5ac6cb6c360b17784&vid=2f9a21a6ec6a914672fb89bb498730d69751431d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %