4-Isopropylbenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
I0168-25G
I0168-500G
TCIAI0168-25GEA
21
EUR
TCIAI0168-25G
TCIAI0168-500G
4-Isopropylbenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Isopropylbenzaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₂O Punto di ebollizione: 240°C Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 108°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006953 CAS Number: 122-03-2 EINECS: 204-516-9 Merck Index: 14,02621 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |