Stampa…
2-Tolualdehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0566-25G T0566-500G T0566-100G
TCIAT0566-25GEA 34 EUR
TCIAT0566-25G TCIAT0566-500G TCIAT0566-100G
2-Tolualdehyde ≥98.0% (by GC)
2-Tolualdehyde
Formula: C₈H₈O
Punto di ebollizione: 200°C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,0324 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 67°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003338
CAS Number: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 14,09527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8e4a9e7605c01ea16f1cf58a9735b1a02d36be&vid=d926b7449fda11f0ace6349d6cccc6440f8b1fdc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %