Stampa…
5-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
M1676-25G M1676-5G
TCIAM1676-25GEA 100 EUR
TCIAM1676-25G TCIAM1676-5G
5-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 218°C
Punto di fusione: 54 °C
Densità: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274297
CAS Number: 613-84-3
EINECS: 210-357-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b667bbcc2fa18764d97c21cb2d56440ac0070aa&vid=17f7a6a91cbc33b32cd1bb4552286858803a7287&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C