4-Bromo-3-nitrotoluene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Punto di ebollizione: 152°C Punto di fusione: 35 °C Densità: 1,57 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00024180 CAS Number: 5326-34-1 EINECS: 226-203-6 |
|
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Freezing point | 29.0 to 33.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |