2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B1262-25G
B1262-250G
TCIAB1262-25GEA
31
EUR
TCIAB1262-25G
TCIAB1262-250G
2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-nitrotoluene
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Peso molecolare: 216.03 g/mol Punto di ebollizione: 175°C Punto di fusione: 77.5 |
MDL Number:
MFCD00007195 CAS Number: 7745-93-9 EINECS: 231-809-9 |
|
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |