Stampa…
2-Bromo-6-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1878-25G B1878-5G
TCIAB1878-25GEA 118 EUR
TCIAB1878-25G TCIAB1878-5G
2-Bromo-6-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di ebollizione: 136°C
Punto di fusione: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009792
CAS Number: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=325fbd3c95dbc684947228eccd5e7fad56b3fe4b&vid=c697187f6cd5ebd1aa329c7186821d62bd704b4d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency