Stampa…
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
N0181-25G N0181-500G N0181-100G
TCIAN0181-25GEA 37 EUR
TCIAN0181-25G TCIAN0181-500G TCIAN0181-100G
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-Bromo-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007373
CAS Number: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbe10bdf455cbdedfb3110de47a7e814680785e8&vid=7b5f25820b7c727a9c03832e7b079fc3e5881a4a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C