Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
A1056-25G A1056-5G
TCIAA1056-25GEA 125 EUR
TCIAA1056-25G TCIAA1056-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃N
Peso molecolare: 240,02 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Densità: 1,712 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00064393
CAS Number: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18afe440f99c5addd2926d3726d039f168ccc8af&vid=4eca19abfe18b4bf97d0c8f0e0bb028812635401&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %