Stampa…
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1934-25G B1934-5G
TCIAB1934-25GEA 65 EUR
TCIAB1934-25G TCIAB1934-5G
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Punto di ebollizione: 126 °C (19 -rr)
Punto di fusione: 30 °C
MDL Number: MFCD00055467
CAS Number: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5382a8aa24b7ece1ede510687807635ceecce64&vid=131da1f79309991a6200897ddc9b3a60e530b518&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity