Stampa…
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
B0664-25G B0664-250G
TCIAB0664-25GEA 16 EUR
TCIAB0664-25G TCIAB0664-250G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99.0% (by GC)
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,01 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: 37,5…39 °C
Densità: 1,6276 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000380
CAS Number: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9bce2d7243bec2a4ff14f0d3b9be4468d09040&vid=5896bbb3b08e15e518546d3dafb11dfcd5e2d5ea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %