Stampa…
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
B0663-25G B0663-250G
TCIAB0663-25GEA 22 EUR
TCIAB0663-25G TCIAB0663-250G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,01 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Densità: 1,651 g/cm³ (30 °C)
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00000373
CAS Number: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6a61d364aa4d03a9585991c6490e2fa70cadbf0&vid=b167ddb81474dc5a6de66c55d399b83ce2c11c49&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %