α-Bromo-4-fluorotoulene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆BrF Punto di ebollizione: 177°C Densità: 1,517 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000359 CAS Number: 459-46-1 EINECS: 207-291-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |